Få mere at vide
Kimble Chase™ Hætteglas af borosilikatglas med hætter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 432
Beskrivelse
- Klare prøvehætteglas med skruegevind
- Fås i forskellige størrelser og materialestyrker
- Sort phenol lukning fås med forskellige liner typer
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Sort |
| Materiale (liner) | Gummi |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 28 mm |
| Materiale | Borosilikatglas (type 1, klasse B) |
| Volumen (metrisk) | 20 mL |
| nr. pr. sag | 432 |
| nr. pr. pakke | 144 |
| Lukningsmateriale | Fenol |
| Lukketype | Lukket top, sort phenolhætte med hvid gummiforing, umonteret |
| Højde (metrisk) | 57 mm |
| Vis mere |