Tekniske data
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 20 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Lukketype | Skruelåg |
| Mængde | 12 Pk. |
| Lukkestørrelse | 20-400 |
| Højde (metrisk) | 44 mm |