Få mere at vide
Kimble™ TITESEAL™ Hætteglas af glas
Artikelnummer. 11863183
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Artikelnummer. 11863183
Brand: Kimble™ 60965D3
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En fremragende mulighed for hætteglas til laboratoriet med umonterede plastiklukninger med åben bundprop.
  • Almindelige toppe
  • Fremstillet af 51 ekspansionsborosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse B krav
  • Leveres i en 144 pakke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation EN
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 19 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 11 mL
nr. pr. pakke 144
Lukningsmateriale Plast
Lukketype Titeseal
Højde (metrisk) 65 mm
Mængde 144 Pk.