Få mere at vide
Hirschmann™ Borosilikatglas reagensglas, blå graduering
Artikelnummer. p-8011828
Kapacitet (metrisk):
10 ml
20 ml
25 ml
Inkluderer:
NS 12/21 Polyethylenprop
NS 14/23 Polyethylenprop
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11792293
Brand: Hirschmann™ 6420166
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reagensglas med nøjagtig skala lavet af varmebestandigt DURAN™ glas.
  • Med NS-jord
  • Poly prop
  • Blå graduering
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 20 ml
Længde (metrisk) 205 mm
Materiale Borosilikatglas
Inkluderer NS 14/23 Polyethylenprop
Emballage Pakke med 10 stk.
Mængde Pakke med 10 stk.
Uddannet Ja
Diameter (metrisk) 17 mm
Produkttype Reagensglas