Få mere at vide
Hirschmann™ Borosilikatglas reagensglas, blå graduering
Artikelnummer. 13118029
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
20 ml
25 ml
Inkluderer:
NS 12/21 Polyethylenprop
NS 14/23 Polyethylenprop
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Inkluderer Pakningsstørrelse
13118029 20 ml NS 14/23 Polyethylenprop -
11792293 20 ml NS 14/23 Polyethylenprop Pakke med 10
11782293 10 ml NS 12/21 Polyethylenprop Pakke med 10
11830522 25 ml NS 14/23 Polyethylenprop Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13118029 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 6420165
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1300.00 DKK
    1141.53 DKK / Pakke med 10
    Spare 158.47 DKK
    12% Slukket
På lager
Reagensglas med nøjagtig skala lavet af varmebestandigt DURAN™ glas.
  • Med NS-jord
  • Poly prop
  • Blå graduering
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 20 ml
Længde (metrisk) 205 mm
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Inkluderer NS 14/23 Polyethylenprop
Mængde Pakke med 10 stk.
Uddannet Ja
Diameter (metrisk) 17 mm
Produkttype Reagensglas