Få mere at vide
Hirschmann™ Borosilikatglas reagensglas, blå graduering
Kapacitet (metrisk):
10 ml
20 ml
25 ml
Inkluderer:
NS 12/21 Polyethylenprop
NS 14/23 Polyethylenprop
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Med NS-jord
- Poly prop
- Blå graduering
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Længde (metrisk) | 215 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Inkluderer | NS 14/23 Polyethylenprop |
| Emballage | Pakke med 10 stk. |
| Mængde | Pakke med 10 stk. |
| Uddannet | Ja |
| Diameter (metrisk) | 18 mm |
| Produkttype | Reagensglas |