Få mere at vide
BRAND™ Borosilikatglas reagensglas
Artikelnummer. 10682961 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
19 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10682961 19 mm Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 10682961 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 114524
På lager
Inkluderer polypropylenprop. BRAND™ Borosilikatglas reagensglas viser graduering af omtrentlig volumen og inskriptioner i hvid emalje med høj kontrast.
  • Borosilikatglaskonstruktion (Boro 3.3.)
  • Inkluderer polypropylenprop
  • Gradueringer af omtrentlig volumen og inskriptioner er afbildet i hvid emalje med høj kontrast.
  • Underafdelinger: 0,5mL
  • Vægtykkelse: cirka 1,2 mm
  • Leveres i pakker af 10 stk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale Polypropylen
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Materiale Borosilikatglas
Emballage 10 Pakke
Trådstørrelse NS 14/23
Uddannet Ja
Diameter (metrisk) 19 mm
Lukketype Prop
Produkttype Reagensglas