Få mere at vide
Fisherbrand™ Borosilicate Glass Test Tube
Artikelnummer. 15872275 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
75 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
12 mm
24 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Artikelnummer. 15872275
Store test reagents and materials. Fisherbrand™ borosilicate glass test tubes come in a variety of sizes.
  • Borosilicate glass test tubes, grade 3.3
  • All ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 4142
Længde (metrisk) 75 mm
Materiale Borosilicate Glass
Mængde 100 Pack
Diameter (metrisk) 12 mm