Få mere at vide
Fisherbrand™ Borosilicate Glass Test Tube
Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
12 mm
16 mm
24 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Beskrivelse
- Borosilicate glass test tubes, grade 3.3
- All ISO 4142
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 4142 |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Mængde | 50 Pack |
| Diameter (metrisk) | 24 mm |