Få mere at vide
Cole-Parmer™ Borosilikatglas tempereringsbæger
Shop alle Cole-Parmer produkter
Kapacitet (metrisk):
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Hærdningsbæger af glas
- Væskebeklædte borosilikatglasbeholdere har dobbeltvægget kappe til cirkulation af kold eller varm tempereringsvæske
- Slangeforbindelser måler 1,5 x 0,5 tommer. (L x OD)
- Tilslut en konstant temperaturcirkulator for at opretholde prøvetemperaturerne
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 64 oz. |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) Ydre | 5,1 tommer |
| Diameter (engelsk) Top | 4,25 tommer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 13 cm |
| Diameter (metrisk) Øverst | 112 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med (udstyr) | 12.7 ID. Slanger |
| Graduation Range | 100 ml intervaller |
| Vis mere |