Få mere at vide
Bægere i høj form af borosilikatglas
Artikelnummer. 12717806
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 12717806
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bland og mål flydende ingredienser for at give eksperimentelle resultater ved brug af højformede borosilikatglas. Bægerne med mat finish har ingen tud og har gradueringsmærker.
  • Uddannet
  • Uden tud
  • Høj form
  • Gennemsigtigt borosilikatglas
  • Mat finish
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 38mm
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 69mm
Mængde 10 Pakke
Type Bægerglas
Uddannet Ja
Stil Høj form