Få mere at vide
Fisherbrand™ Bægere i høj form af borosilikatglas
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
800 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 120 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Slutte | Mat |
| Højde (metrisk) | 240 mm |
| Inkluderer | Tud |
| Mængde | 10 Pk. |
| Type | Bægerglas |
| Uddannet | Ja |
| Vis mere |