Få mere at vide
Fisherbrand™ Bægere i høj form af borosilikatglas
Artikelnummer. 15469093 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
800 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 15469093
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Inkluderer gradueringer og en tud til nem hældning. Fisherbrand™ Borosilikatglas i høj form fås i en række forskellige størrelser.
  • Borosilikatglas
  • Høj form
  • Uddannet
  • Med tud
  • Fremstillet til ISO 3819, DIN 12331
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Udvendig 95 mm
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Borosilikatglas
Slutte Mat
Højde (metrisk) 180 mm
Inkluderer Tud
Mængde 10 Pk.
Type Bægerglas
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ISO 3819, DIN 12331
Skala Hvid gradueret skala
Stil Høj form