Få mere at vide
Fisherbrand™ Bægere i høj form af borosilikatglas
Artikelnummer. 11912213 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
800 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 11912213
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Inkluderer gradueringer og en tud til nem hældning. Fisherbrand™ Borosilikatglas i høj form fås i en række forskellige størrelser.
  • Borosilikatglas
  • Høj form
  • Uddannet
  • Med tud
  • Fremstillet til ISO 3819, DIN 12331
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Udvendig 153 mm
Kapacitet (metrisk) 5000 mL
Materiale Borosilikatglas
Slutte Mat
Højde (metrisk) 320 mm
Inkluderer Tud
Mængde 1 stk.
Type Bægerglas
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ISO 3819, DIN 12331
Skala Hvid gradueret skala
Stil Høj form