Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ PerkinElmer Split / Splitless FocusLiner til AutoSystem XL (PSS injektor)
Beskrivelse
- Hver batch af liners testet for aktivitet
- Fremstillet af borosilikatglas
- Farvekodet efter geometri for nem identifikation
- Til brug med PerkinElmer instrumenter
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1/Pk. |
| Længde (metrisk) | 86.2 mm |
| Produkttype | GC indløbsforing |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4 mm |