Få mere at vide
Cytiva Borosilikatglas Superloops
Shop alle Cytiva produkter
Volumen (metrisk):
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Superloop kan bruges i forbindelse med 7-ports ventiler. De patenterede enheder muliggør kontrolleret indlæsning af store prøver, enten i form af flere små injektioner eller en enkelt stor injektion. De kan også bruges til at injicere pulser af en specifik bufferopløsning.
- Fleksibel: injicer store eller små prøvevolumener.
- Høj reproducerbarhed og genopretning.
- Ingen gradientfortynding med indvendig bevægelig tætning.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 50 ml |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Tryk | 580 psi |