Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas Reserveglasnøgler
Artikelnummer. 12474761
Skift visning
Plug Bore:
4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Plug Bore Pakningsstørrelse
12474761 4 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12474761 Leverandør Pyrex Leverandørnr. SSD104K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    230.00 DKK
    189.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 40.64 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 01-02-2027
Fremstillet af borosilikatglas
  • Udskiftningsnøgler til SSD: seriestophaner
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Leveres komplet med nøgleholder
Tekniske data
Type Reserveglasnøgle
Plug Bore 4 mm
Diameter (metrisk) 14.5 mm
Materiale Borosilikatglas