Beskrivelse
- Konstrueret af slidstærkt borosilikatglas.
- LabGlass Standard kromatografiglassøjler er lavet af borosilikatglas og fås med eller uden TS-samlinger og frittede skiver.
- TS-samlingerne på toppen af søjler tillader tilslutning af en tragt eller andet reservoir.
- Frittede skiver (40 til 60μ m porøsitet) understøtter pakningsmaterialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Adsorptions-, gel-, permeations- og ionbytningsteknikker |
| Ledstørrelse | 24/40 |
| Længde (engelsk) | 9,8 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 10.5 mm |
| Type | Almindelig kromatografisøjle |
| Porestørrelse | 40 til 60μ m |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Inkluderer | PTFE-stik til at kontrollere flowhastighed |