Få mere at vide
Hamilton™ Borosilikatglas/SST/PTFE Gastæt sprøjte
Volumen (metrisk):
2,5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Stål (stempel) |
| Oversigt | Nålebelægning: Cementeret |
| Nålemåler | 22 G |
| Diameter (metrisk) indre nål | 0.41 mm |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.72 mm |
| Til brug med (applikation) | Væske- eller gasprøvetagning |
| Produkttype | Gastæt sprøjte |
| Maks. Tryk | 200 psi |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 50 °C |
| Vis mere |