Få mere at vide
Hamilton™ Thermo Finnigan™ Cementerede nålesprøjter
Artikelnummer. 10116167
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10116167
Brand: Hamilton™ 204052
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Muliggør automatisk indføring af prøver i gaskromatografens injektor.
  • Fremstillet af SST og borosilikatglas
  • Microliter sprøjter
  • 26s måler
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Borosilikatglas (tønde), Rustfrit stål (stempel)
Oversigt Gassteriliserbar
Nålemåler 26s G
Diameter (metrisk) indre nål 0.13 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.483 mm
Til brug med (applikation) Væskeprøvetagning
Produkttype Microliter Sprøjte
Maks. Tryk 2000 psig (137,9 bar)
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Model- 701 N
Min. Temperatur (metrisk) 20 °C
Mængde 1/Pk.
Volumen (metrisk) 10μ l
Nålespids stil AS
Tilslutningstype Cementeret