Få mere at vide
Hamilton™ Shimadzu™ Sprøjter
Artikelnummer. 11580092
Skift visning
Volumen (metrisk):
5μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11580092 5μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 11580092 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 202630
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1585.00 DKK
    1221.86 DKK / Pakke med 1
    Spare 363.14 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Muliggør automatisk indføring af prøver i gaskromatografens injektor.
  • Forbedrer reproducerbarhed og hastighed
  • Tilpasset til præcis pasform til Shimadzu autosampler modeller AOC-14 , AOC-17 og AOC-20
  • 5 μL volumen
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Borosilikatglas, Rustfrit stål, Stål (stempel)
Oversigt Gassteriliserbar
Nålemåler 22s G
Diameter (metrisk) indre nål 0.13 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.71 mm
Til brug med (applikation) Væske- eller gasprøvetagning
Produkttype Microliter Sprøjte
Maks. Tryk 2000 psig (137,9 bar)
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Model- 75
Min. Temperatur (metrisk) 20 °C
Mængde 1/stk.
Volumen (metrisk) 5μ L
Længde (metrisk) nål 43 mm
Nålespids stil 2
Til brug med (udstyr) Shimadzu AOC 14, 17 og 20 Autosampler
Tilslutningstype Aftagelig