Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas Squibb-skilletragte med massiv glasprop, skala
Artikelnummer. 11892642
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11892642 250 ml
11886204 2000 ml
11812652 1000 ml
11882642 100 ml
11802652 500 ml
11872642 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11892642 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 04012049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    762.00 DKK
    604.66 DKK / Pakke med 2
    Spare 157.34 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Til brug i væske-væske ekstraktioner for at adskille komponenter. Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas Squibb-skilletragte med massiv glasprop, skala er fremstillet af holdbart DURAN™ glas.
  • Med NS-fatning og PE-prop
  • Skala på ca. volumen/ml
  • Med skruegevindholder
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Materiale Borosilikatglas
Mængde 2 Pakke
Stopmateriale Polyethylen