Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas Squibb-skilletragte med massiv glasprop, skala
Artikelnummer. 11872642
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11872642 50 ml
11886204 2000 ml
11812652 1000 ml
11882642 100 ml
11802652 500 ml
11892642 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11872642 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 04012028
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug i væske-væske ekstraktioner for at adskille komponenter. Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas Squibb-skilletragte med massiv glasprop, skala er fremstillet af holdbart DURAN™ glas.
  • Med NS-fatning og PE-prop
  • Skala på ca. volumen/ml
  • Med skruegevindholder
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Materiale Borosilikatglas
Mængde 2 Pakke
Stopmateriale Polyethylen