Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas Squibb-skilletragte med massiv glasprop
Artikelnummer. p-8005975
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 10159930
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 04010070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lavet af DURAN™ borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas Squibb-skilletragte med massiv glasprop bruges til at adskille to ublandbare væsker med forskellig tæthed
  • Med NS-fatning og PE-prop
  • uden skala, med massiv glasprop
  • med skruegevindholder
  • materiale: borosilikatglas 3.3
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Borosilikatglas
Mængde 2 Pakke
Stopmateriale Polyethylen