Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas Squibb-skilletragte med massiv glasprop
Artikelnummer. 12018538
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 12018538
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 04010028
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lavet af DURAN™ borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas Squibb-skilletragte med massiv glasprop bruges til at adskille to ublandbare væsker med forskellig tæthed
  • Med NS-fatning og PE-prop
  • uden skala, med massiv glasprop
  • med skruegevindholder
  • materiale: borosilikatglas 3.3
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Materiale Borosilikatglas
Porøsitet Ja
Porestørrelse 2.5mm
Mængde 2 Pakke
Stopmateriale Polyethylen