Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas Squibb-skilletragte med massiv glasprop
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Med NS-fatning og PE-prop
- uden skala, med massiv glasprop
- med skruegevindholder
- materiale: borosilikatglas 3.3
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Mængde | 2 Pakke |
| Stopmateriale | Polyethylen |