Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas Squibb-skilletragte med massiv glasprop
Artikelnummer. 10159930
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10159930 1000 ml Pakke med 2
10271721 100 ml -
10231821 250 ml -
10149930 500 ml -
10242151 2000 ml -
12018538 50 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10159930 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 04010070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lavet af DURAN™ borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas Squibb-skilletragte med massiv glasprop bruges til at adskille to ublandbare væsker med forskellig tæthed
  • Med NS-fatning og PE-prop
  • uden skala, med massiv glasprop
  • med skruegevindholder
  • materiale: borosilikatglas 3.3
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Materiale Borosilikatglas
Mængde 2 Pakke
Stopmateriale Polyethylen