Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas Squibb-skilletragte med PTFE-stik, skala
Artikelnummer. 11892652
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11892652 100 ml
11822662 1000 ml
10110551 250 ml
11846164 2000 ml
11812662 500 ml
11822652 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11892652 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 04016137
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas Squibb-skilletragte med PTFE-prop, skala bruges i væske-væske ekstraktioner til at adskille komponenterne i en blanding i ublandbare opløsningsmiddelfaser med forskellige densiteter.
  • Med NS-fatning og PE-prop
  • med PTFE stik
  • med skruegevindholder
  • med skala (ca. volumen /ml)
  • materiale: borosilikatglas 3.3
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Materiale Borosilikatglas
Mængde 2 Pakke
Stopmateriale Polyethylen