Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas Squibb-skilletragte med PTFE-stik, skala
Beskrivelse
- Med NS-fatning og PE-prop
- med PTFE stik
- med skruegevindholder
- med skala (ca. volumen /ml)
- materiale: borosilikatglas 3.3
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Mængde | 2 Pakke |
| Stopmateriale | Polyethylen |