Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas Squibb-skilletragte med PTFE-stik, skala
Artikelnummer. 11822652
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Artikelnummer. 11822652
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 04016128
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas Squibb-skilletragte med PTFE-prop, skala bruges i væske-væske ekstraktioner til at adskille komponenterne i en blanding i ublandbare opløsningsmiddelfaser med forskellige densiteter.
  • Med NS-fatning og PE-prop
  • med PTFE stik
  • med skruegevindholder
  • med skala (ca. volumen /ml)
  • materiale: borosilikatglas 3.3
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Borosilikatglas
Mængde 2 Pakke
Stopmateriale Polyethylen