Beskrivelse
Har et justerbart skovlhjul, der ikke stikker ud gennem hætten, for større turbulens. Den nederste fordybning i 125 ml og større kolber forhindrer knusning af celler. Enheder på 500 ml og større har 45 mm sidearme, der kan bruges som praktiske ventilationsåbninger og porte. Alle kolber giver et headspace-forhold på 1:1 eller mere for at give maksimal overfladegrænseflade mellem kultur og beholderatmosfære. Enheden består af glaskolbe, PTFE og glashjulssamling og PTFE og silikoneforet hætte. Hele enheden kan autoklaveres. Valgfrie udskiftningsskafter i rustfrit stål er tilgængelige for hvert fartøj. Størrelser 125mL til 1.000mL er gradueret i trin på 50mL. 3.000mL til 8.000mL er gradueret til 500mL trin. 25mL og 50mL er ugraduerede. Til mikrobærer- og suspensionskulturer såsom insektceller, hybridomer og tilpassede cellelinjer.
Note: Billedet er kun repræsentativt. Den faktiske størrelse kan variere.
Note: Billedet er kun repræsentativt. Den faktiske størrelse kan variere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 6 L |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Produkttype | Spinnerkolbe |