Få mere at vide
Scientific Glass Labs™ Borosilikatglaskugler
Artikelnummer. p-8561000
Diameter (metrisk):
3 mm
Artikelnummer. 12848353
Brand: Scientific Glass Labs™ GS/3
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med destillationskolonner. Borosilikatglaskonstruktion.
  • Borosilikatglaskonstruktion
  • Leveres i 500 grams pose klar til brug
  • Til brug med destillationskolonner
Tekniske data
Type Perler
Materiale Borosilikatglas
Diameter (metrisk) 3 mm
Til brug med (udstyr) Destillationskolonner
Mængde 500 g/pose