Få mere at vide
Scientific Glass Labs™ Borosilikatglaskugler
Artikelnummer. 12848353
Skift visning
Diameter (metrisk):
3 mm
Artikelnummer. Diameter (metrisk)
12848353 3 mm
1 options
Artikelnummer. 12848353 Leverandør Scientific Glass Labs™ Leverandørnr. GS/3
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Til brug med destillationskolonner. Borosilikatglaskonstruktion.
  • Borosilikatglaskonstruktion
  • Leveres i 500 grams pose klar til brug
  • Til brug med destillationskolonner
Tekniske data
Type Perler
Materiale Borosilikatglas
Diameter (metrisk) 3 mm
Til brug med (udstyr) Destillationskolonner
Mængde 500 g/pose