Få mere at vide
Fisherbrand™ Sodavand Lime Glas Kort Stængel Tragt
Artikelnummer. 10720295 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
30 mm
35 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
75 mm
80 mm
100 mm
120 mm
Diameter (metrisk) stilk:
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
12 mm
17 mm
Længde (metrisk) stilk:
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
65 mm
80 mm
85 mm
110 mm
120 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10720295
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af soda lime glas. Fisherbrand™ Soda Lime Glass Short Stem Funnel er mindre tilbøjelige til at tilstoppe, når tykkere stoffer tragtes.
  • Fremstillet af Soda Lime glas.
  • Kort stammetragt
  • Mindre tilbøjelige til at tilstoppe, når tykkere stoffer tragtes.
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 45 mm
Diameter (metrisk) stilk 7 mm
Materiale Sodavand Lime glas
Højde (metrisk) 90 mm
Til brug med (applikation) Ideel til filtreringsapplikationer i laboratoriet
Længde (metrisk) stilk 50 mm