Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 60 mm |
| Diameter (metrisk) stilk | 8 mm |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Højde (metrisk) | 110 mm |
| Til brug med (applikation) | Ideel til filtreringsapplikationer i laboratoriet |
| Længde (metrisk) stilk | 65 mm |