Få mere at vide
Fisherbrand™ Sodavand Lime Glas Kort Stængel Tragt
Artikelnummer. 10123682 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Øverst:
30 mm
35 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
75 mm
80 mm
100 mm
120 mm
Diameter (metrisk) stilk:
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
12 mm
17 mm
Længde (metrisk) stilk:
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
65 mm
80 mm
85 mm
110 mm
120 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Øverst Diameter (metrisk) stilk Længde (metrisk) stilk unitSize
10123682 100 mm 12 mm 110 mm Pakke med 10
10082252 120 mm 17 mm 120 mm Pakke med 10
10710105 30 mm 6 mm 35 mm Pakke med 10
10042222 35 mm 7 mm 40 mm Pakke med 10
10720295 45 mm 7 mm 50 mm Pakke med 10
10730295 50 mm 7 mm 50 mm Pakke med 10
10124352 55 mm 8 mm 60 mm Pakke med 10
10134352 60 mm 8 mm 65 mm Pakke med 10
10082242 75 mm 9 mm 80 mm Pakke med 10
10767414 80 mm 9 mm 85 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10123682
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af soda lime glas. Fisherbrand™ Soda Lime Glass Short Stem Funnel er mindre tilbøjelige til at tilstoppe, når tykkere stoffer tragtes.
  • Fremstillet af Soda Lime glas.
  • Kort stammetragt
  • Mindre tilbøjelige til at tilstoppe, når tykkere stoffer tragtes.
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 100 mm
Diameter (metrisk) stilk 12 mm
Materiale Sodavand Lime glas
Højde (metrisk) 175 mm
Til brug med (applikation) Ideel til filtreringsapplikationer i laboratoriet
Længde (metrisk) stilk 110 mm