Få mere at vide
Fisherbrand™ Sodavand Lime Glas Kort Stængel Tragt
Artikelnummer. 10082252 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
30 mm
35 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
75 mm
80 mm
100 mm
120 mm
Diameter (metrisk) stilk:
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
12 mm
17 mm
Længde (metrisk) stilk:
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
65 mm
80 mm
85 mm
110 mm
120 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10082252
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af soda lime glas. Fisherbrand™ Soda Lime Glass Short Stem Funnel er mindre tilbøjelige til at tilstoppe, når tykkere stoffer tragtes.
  • Fremstillet af Soda Lime glas.
  • Kort stammetragt
  • Mindre tilbøjelige til at tilstoppe, når tykkere stoffer tragtes.
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 120 mm
Diameter (metrisk) stilk 17 mm
Materiale Sodavand Lime glas
Højde (metrisk) 210 mm
Til brug med (applikation) Ideel til filtreringsapplikationer i laboratoriet
Længde (metrisk) stilk 120 mm