Få mere at vide
Fisherbrand™ Sodavand Lime Glas Kort Stængel Tragt
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
30 mm
35 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
75 mm
80 mm
100 mm
120 mm
Diameter (metrisk) stilk:
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
12 mm
17 mm
Længde (metrisk) stilk:
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
65 mm
80 mm
85 mm
110 mm
120 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 75 mm |
| Diameter (metrisk) stilk | 9 mm |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Højde (metrisk) | 125 mm |
| Til brug med (applikation) | Ideel til filtreringsapplikationer i laboratoriet |
| Længde (metrisk) stilk | 80 mm |