Få mere at vide
Kimble Chase™ Hætteglas med borosilikatglasskaller
Volumen (metrisk):
2 ml
44 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 44 ml |
| nr. pr. sag | 432 |
| nr. pr. pakke | 144 |
| Lukketype | Åbn bundstik |