Få mere at vide
Kimble Chase™ Skalhætteglas med borosilikatglas, uden låg
Hætteglas med kort skal er ideelle til opbevaring af tørre produkter
Brand:  Kimble Chase™ 60931-6
500.83 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11843193
  • 810.00 DKK / Pakke med 144
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 05-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Almindeligt topdesign
  • Lab pakke mængder
  • Fremstillet af 51 ekspansionsborosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse B krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
24 mL
576
144
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Kimble Chase™ Skalhætteglas med borosilikatglas, uden låg > Kapacitet: 24 ml