Få mere at vide
Kimble Chase™ Skalhætteglas med borosilikatglas, uden låg
Volumen (metrisk):
1 mL
4 mL
24 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Beskrivelse
- Almindeligt topdesign
- Lab pakke mængder
- Fremstillet af 51 ekspansionsborosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse B krav
Tekniske data
Tekniske data
Volumen (metrisk) | 1 mL |
nr. pr. sag | 1440 |
nr. pr. pakke | 144 |
Dokumenter
Scientific Resources
Catalogs
KIM001 Kimble Chase 08 09 Catalog
Filstørrelse: 57.1 MB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Kimble Chase™ Skalhætteglas med borosilikatglas, uden låg >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion