Få mere at vide
Kimble Chase™ Glasskalhætteglas med lukning
Artikelnummer. 11873183
Artikelnummer. 11873183 Leverandør Kimble Chase™ Leverandørnr. 60965D7
Kimble Chase™ Glasskalhætteglas med lukning har en plastiklukning med åben bund.
  • TITESEAL™ hætteglas
  • Almindelige toppe
  • Plastlukninger i plastikstil med åben bund, umonteret
  • Fremstillet af 51 ekspansionsborosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse B krav