Få mere at vide
Witeg™ Borosilicate Glass 3.3 Separatory Funnels
Beskrivelse
- Ungraduated
- ST-PE Stopper included
- Clear glass
- ST-glass stopcock
- Conical form
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Fællesnummer | ST 29/32 |
| Mængde | 1Pack |
| Stophane | Yes |
| Stopmateriale | ST-PE |
| Stopper nummer | ST 29/32 |
| Produkttype | Separatory Funnel |