Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas-skilletragte med massiv glasprop og gradueringer
Artikelnummer. 10719501
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
500 ml
1000 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10719501 500 ml
10018360 1000 ml
10579571 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10719501 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 04022058
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1305.00 DKK
    899.95 DKK / Pakke med 2
    Spare 405.05 DKK
    31% Slukket
Forventet forsendelse: 09-03-2027
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas-skilletragte med massiv glasprop og gradueringer bruges i væske-væske-ekstraktioner til at adskille komponenterne i en blanding i ublandbare opløsningsmiddelfaser med forskellige densiteter.
  • Cylindrisk form med lige udløbsrør
  • Med NS-fatning og PE-prop
  • Med solid glasprop
  • Med skruegevindholder
  • Med skala
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Materiale Borosilikatglas
Uddannet Ja
Inkluderer Solid glasprop og skruegevindholder
Gradueringer 10mL
Fællesnummer 29/32 NS Stikdåse
Produkttype Skilletragt