Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas-skilletragte med massiv glasprop og gradueringer
Kapacitet (metrisk):
50 mL
500 mL
1000 mL
Beskrivelse
- Cylindrisk form med lige udløbsrør
- Med NS-fatning og PE-prop
- Med solid glasprop
- Med skruegevindholder
- Med skala
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Uddannet | Ja |
| Inkluderer | Solid glasprop og skruegevindholder |
| Gradueringer | 2mL |
| Fællesnummer | 29/32 NS Stikdåse |
| Vægt (metrisk) | 0.10000kg |
| Produkttype | Skilletragt |