Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas-skilletragte med PTFE-prop
Artikelnummer. p-8005970
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Fællesnummer:
19/26 NS
29/32 NS
Porestørrelse:
2.5mm
4mm
6mm
Artikelnummer. 10102051
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 04030170
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lavet af DURAN™ borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas-skilletragte med PTFE-prop bruges i væske-væske ekstraktioner for at adskille komponenterne i en blanding i ublandbare opløsningsmiddelfaser med forskellige densiteter.
  • Med NS-fatning og PE-prop
  • Uden vægt, med PTFE stik
  • Med skruegevindholder
  • Med inskriptionslabel
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Borosilikatglas
Fællesnummer 29/32 NS
Porestørrelse 6mm
Stopmateriale Polyethylen