Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas-skilletragte med PTFE-prop
Artikelnummer. 10731191
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Fællesnummer:
19/26 NS
29/32 NS
Porestørrelse:
2,5 mm
4 mm
6 mm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Fællesnummer Porestørrelse
10731191 100 ml 19/26 NS 2,5 mm
10102051 1000 ml 29/32 NS 6 mm
10373371 100 ml 29/32 NS 2,5 mm
12840453 250 ml 29/32 NS 4 mm
10694192 500 ml 29/32 NS 4 mm
10461711 50 ml 19/26 NS 2,5 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10731191 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 04030137
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lavet af DURAN™ borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas-skilletragte med PTFE-prop bruges i væske-væske ekstraktioner for at adskille komponenterne i en blanding i ublandbare opløsningsmiddelfaser med forskellige densiteter.
  • Med NS-fatning og PE-prop
  • Uden vægt, med PTFE stik
  • Med skruegevindholder
  • Med inskriptionslabel
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Materiale Borosilikatglas
Fællesnummer 19/26 NS
Porestørrelse 2,5 mm
Mængde 2 Pakke
Stopmateriale Polyethylen