Få mere at vide
IKA™ Borosilikatglas RV 10.5 Reflux Destill Vertikale kondensatorer
Artikelnummer. 11885932 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Inkluderer:
Belægning
Uden belægning
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
11885932 Belægning Hver
11875932 Uden belægning Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11885932 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0003743100
Forventet forsendelse: 04-02-2027
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Type Reflux destillation kondensator lodret belagt
Inkluderer Belægning
Materiale (coating) SURLYN
Mængde 1 hver
Temperaturområde (metrisk). -30 °C til +60 °C