Beskrivelse
- Specielt designet til adherent cellerullekultur
- Genanvendelig borosilikatglas-rulleflaske
- Glas er specielt udvalgt for optisk klarhed, indvendig overfladeglathed og fravær af glasfejl
- Modstår gentagne våde eller tørre steriliseringscyklusser
- Materiale: Borosilikatglas 3.3, der USP opfylder Type I og ASTM E-438 Type I, klasse A-krav
- Kar og dybt skørtede 38-415 skruehætter er autoklaverbare
- Tilspidset halsområde letter rengøring; nominelt hals-ID 29 mm
- Kapslerne har hvid styren-butadien gummiforing
- Glasvægtykkelse: 2,6 mm
- Leveres i pakker af 4
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 4230 mL |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 29 mm |
| Inkluderer | Med en dyb skørt sort Phenolic 38-415 skruelåg med en hvid styren-butadien gummi linje |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Længde (metrisk) | 550mm |
| nr. pr. pakke | 4 Pakke |
| Mængde | 4 Pakke |
| Skrue farve | Sort |
| Skrue materiale | Fenol |
| Vis mere |