Få mere at vide
Wheaton™ Borosilikatglas rulleflaske
Artikelnummer. 12488942 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3450 mL
4230 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
12488942 3450 mL Pakke med 4
12498942 4230 mL Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12488942 Leverandør Wheaton™ Leverandørnr. 348256
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kar er lavet til krævende tolerancer for at give højere celleudbytter
Kar er lavet til krævende tolerancer for at give højere celleudbytter. Glas er specielt udvalgt til optisk klarhed, indvendig overfladeglathed og fravær af glasfejl. Halsområdet er tilspidset for at lette rengøringen. Glasvægtykkelsen er 2. 6 mm. Beholdere og dybe skørte 38-415 skruelåg kan autoklaveres. Hættene har hvid styren-butadien gummiforing. Nominel hals I. D. er 29 mm. Wheaton-33™ lavt ekstraherbart borosilikatglas (opfylder ASTM Type I klasse A og USP Type I standarder). Leveres i pakker med 4 stk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 3450 mL
Farve Klar
Diameter (metrisk) Indvendig hals 29 mm
Inkluderer Med en dyb skørt sort Phenolic 38-415 skruelåg med en hvid styren-butadien gummi linje
Materiale Borosilikatglas
Længde (metrisk) 480mm
nr. pr. pakke 4 Pakke
Mængde 4 Pakke
Skrue farve Sort
Skrue materiale Fenol
Tykkelse (metrisk) 2.6mm
Lukningsfarve Sort
Halsfinish Tilspidset hals
Certificeringer/compliance USP Type I og ASTM E-438 Type I
Lukning inkluderet Ja
Produkttype Rulleflaske
Lukke liner Hvidt styren-butadien gummi
Lukningsmateriale Fenol
Lukkestørrelse 38-415 mm
Diameter (metrisk) 110 mm
Lukketype Skruelåg